Läs mer
3,3,5-trimetylcyklohexanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,5-Trimethylcyclohexanone |
| CAS | 873-94-9 |
| Molekylformel | C9H16O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| IUPAC-namn | 3,3,5-trimetylcyklohexan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.22 |
| Formel vikt | 140.1201 |