Läs mer
3,3,5-trimetylcyklohexanon, TRC
Produktkod. 30409328
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30409328 1 g
1 options
Produktkod. 30409328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2358661G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,5-Trimethylcyclohexanone
CAS 873-94-9
Molekylformel C9H16O
Kvantitet 1 g
Synonym (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone
InChI formel InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
LEDER CC1CC(=O)CC(C)(C)C1
IUPAC-namn 3,3,5-trimetylcyklohexan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 140.22
Formel vikt 140.1201