missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3,5-Trimethylcyclohexyl acetate, 99+%, mixture of isomers, Thermo Scientific™

Produktkod. 10411671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411671 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10411671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 257380250
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3, 3, 5-Trimethylcyclohexyl acetate
Namnnotering 99+%
CAS 67859-96-5
Smältpunkt -60°C
Färg Colorless
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 211°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H20O2
Linjär formel C6H8(CH3)2OC(O)CH3
Brytningsindex 1.4390 to 1.441
MDL-nummer MFCD00036661
Kvantitet 25 mL
Synonym homomenthyl acetate, 3,3,5-trimethylcyclohexyl acetate, 3,3,5-trimethylcyclohexanol acetate, cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, acetate, cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, 1-acetate, cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, acetate, cis, cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, acetate, 1r,5r-rel, cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, acetate, 1r,5s-rel, cyclohexanol, 3,3,5-trimethyl-, 1-acetate, 1r,5r-rel
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.074g/L (20°C)
InChI-nyckel OIVWFAFCHQDCCG-UHFFFAOYNA-N
Molekylvikt (g/mol) 184.28
PubChem CID 106917
Viskositet 2.65 mPa.s (20°C)
Formel vikt 184.28
Procent renhet 99+%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.