Läs mer
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313789
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30313789 100 mg
1 options
Produktkod. 30313789 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17881300100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homosalate
CAS 118-56-9
Analyt- eller komponentnamn Homosalate
Frakt skick +20°C
Molekylformel C16 H22 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
LEDER CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC-namn (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 262.34
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 262.1569 g/mol