missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea (Bromhydrin Compound), Mikromol™
Beskrivning
3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea (Bromhydrin Compound)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea (Bromhydrin Compound) |
| CAS | 85045-98-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea (Bromhydrin Compound) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H23 Br N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. H (EP), Celiprolol Imp. H (EP), 3-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-bromo-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Bromhydrin Compound of Celiprolol, Celiprolol Hydrochloride Impurity H, Celiprolol Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23BrN2O4/c1-4-19(5-2)16(22)18-12-6-7-15(14(8-12)11(3)20)23-10-13(21)9-17/h6-8,13,21H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,18,22) |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CBr)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-[3-acetyl-4-(3-bromo-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1,1-diethylurea |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?