Läs mer
3-[3-Acetyl-4-[[(RS)-oxiranyl]-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Mikromol™
Beskrivning
3-[3-Acetyl-4-[[(RS)-oxiranyl]-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-Acetyl-4-[((RS)-oxiranyl)-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| CAS | 56980-98-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[3-Acetyl-4-[((RS)-oxiranyl)-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H22 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. G (EP), Celiprolol Imp. G (EP), 3-[3-Acetyl-4-[[(RS)-oxiranyl]-methoxy]phenyl]-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity G, Celiprolol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O4/c1-4-18(5-2)16(20)17-12-6-7-15(14(8-12)11(3)19)22-10-13-9-21-13/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,20) |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-[3-acetyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-1,1-diethylurea |
| Visa mer |