missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(3-Aminobenzyl)phenylamine, TRC

Produktkod. 30004958
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004958 10 mg
30005870 50 mg
30007028 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004958 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA10082010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 19471-12-6
Molekylformel C13H14N2
Molekylvikt (g/mol) 198.27
IUPAC-namn 3-[(3-aminophenyl)methyl]aniline
LEDER Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(3-Aminobenzyl)phenylamine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
Formel vikt 198.1157
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.