missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(3-Aminobenzyl)phenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Aminobenzyl)phenylamine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2 |
| Formel vikt | 198.1157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?