missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[[[3-(Aminomethyl)-5-methyl-1-oxohexyl]amino]methyl]-5-methyl-hexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[([3-(Aminomethyl)-5-methyl-1-oxohexyl]amino)methyl]-5-methyl-hexanoic Acid |
| CAS | 1486961-58-3 |
| Molekylformel | C16H32N2O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-((3-(Aminomethyl)-5-methylhexanamido)methyl)-5-methylhexanoic Acid |
| LEDER | OC1=CC=CC2=C(S(=O)(O)=O)C=CC(N)=C12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?