Läs mer
3-(3-Aminopropoxy)-N-[2-[[3-[[(4-chloro-2-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthalenyl]oxy]ethyl]-2-naphthalenecarboxamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Aminopropoxy)-N-[2-[(3-[((4-chloro-2-hydroxyphenyl)amino)carbonyl]-2-naphthalenyl)oxy]ethyl]-2-naphthalenecarboxamide Hydrochloride |
| CAS | 1433286-70-4 |
| Molekylformel | C33H30ClN3O5 . HCl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 666-15 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H30ClN3O5.ClH/c34-25-10-11-28(29(38)20-25)37-33(40)27-17-22-7-2-4-9-24(22)19-31(27)42-15-13-36-32(39)26-16-21-6-1-3-8-23(21)18-30(26)41-14-5-12-35;/h1-4,6-11,16-20,38H,5,12-15,35H2,(H,36,39)(H,37,40);1H |
| LEDER | Cl.NCCCOc1cc2ccccc2cc1C(=O)NCCOc3cc4ccccc4cc3C(=O)Nc5ccc(Cl)cc5O |
| IUPAC-namn | 3-(3-aminopropoxy)-N-[2-[3-[(4-chloro-2-hydroxyphenyl)carbamoyl]naphthalen-2-yl]oxyethyl]naphthalene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 620.5 |