Läs mer
3-(3-Aminopropyl)benzoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Aminopropyl)benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1346604-68-9 |
| Molekylformel | C10H14ClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Fesoterodine Impurity 3 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,11H2,(H,12,13);1H |
| LEDER | C1=CC(=CC(=C1)CCCN)C(=O)O.Cl |
| IUPAC-namn | 3-(3-aminopropyl)benzoic acid hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.68 |
| Formel vikt | 215.07 |