Läs mer
3-(3-Azido-2,3-dideoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| CAS | 123606-70-2 |
| Molekylformel | C10 H13 N5 O4 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 3-(3-azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, 3-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-12-10(18)15(9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,18)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CNC(=O)N([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C1=O |
| IUPAC-namn | 3-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.24 |
| Formel vikt | 267.0968 |