Läs mer
3-(3-bensotienyl)-n-fmoc-l-alanin, 95 %
Produktkod. 15488547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488547 250 mg 250mg
15468547 1 g 1g
15478547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52054.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
CAS: 177966-60-8 | C26H21NO4S | 443,52 g/mol
Det är potentiellt användbart för proteomikstudier och peptidsyntestekniker i fast fas. Alanin är en av de enklaste aminosyrorna - en metylgrupp som sidokedja. Denna lilla sidokedja ger en hög grad av flexibilitet (näst efter glycin) när den inkorporeras i en polypeptidkedja. Fmoc-gruppen avlägsnas typiskt med en bas såsom pyridin - en ortogonal avskyddsstrategi mot syralabili-Boc-gruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är potentiellt användbart för proteomikstudier och tekniker för fastfaspeptidsyntes. Alanin är en av de enklaste aminosyrorna - en metylgrupp som sidokedja. Denna lilla sidokedja ger en hög grad av flexibilitet (näst efter glycin) när den inkorporeras i en polypeptidkedja. Fmoc-gruppen avlägsnas typiskt med en bas såsom pyridin - en ortogonal avskyddsstrategi mot syralabili-Boc-gruppen.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177966-60-8
Molekylformel C26H21NO4S
Molekylvikt (g/mol) 443.52
MDL-nummer MFCD00672562
InChI-nyckel BQIZNDWONIMCGM-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-l-3-benzothienylalanine, fmoc-3-ala 3-benzothienyl-oh, fmoc-l-3-3-benzothienyl alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-l-alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-ala-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzo b thiophen-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-benzothiophen-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-3-benzothienylala, fmoc-l3-benzothienylalanine, fmoc-3-3-benzothienyl-l-alanine
PubChem CID 2761478
IUPAC-namn (2S)-3-(1-bensotiofen-3-yl)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CSC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-alanine
Kvantitet 250 mg
Beilstein 9296209
Formel vikt 443.52
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.