Läs mer
3-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)propionic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488315
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488315 250 mg 250mg
15445897 1 g 1g
15455897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33108.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36418-96-9
Molekylformel C17H18O4
Molekylvikt (g/mol) 286.327
MDL-nummer MFCD00227803
InChI-nyckel SZORHBHYQVTEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propionic acid, 3-benzyloxy-4-methoxybenzenepropionic acid
PubChem CID 9971231
IUPAC-namn 3-(4-methoxy-3-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OCC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 121°C to 124°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 286.33
Procent renhet 96%