Läs mer
3-[3-(Bensyloxi)fenyl]propionsyra, 96 %
Produktkod. 15436787
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436787 5 g 5g
15446787 250 mg 250mg
15426787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15436787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33899.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 57668-34-5 | C16H16O3 | 256,301 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57668-34-5
Molekylformel C16H16O3
Molekylvikt (g/mol) 256.301
MDL-nummer MFCD09258905
InChI-nyckel HVXOYUOKPLHWNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-benzyloxy phenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-3-benzyloxy-phenyl-propanoic acid, 3-3-benzyloxy phenyl propionic acid, 3-3-phenylmethyl oxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 21938504
IUPAC-namn 3-(3-fenylmetoxifenyl)propansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 256.3
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.