missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3'-Bi-p-anisidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Bi-p-anisidine |
| CAS | 23131-04-6 |
| Molekylformel | C14H16N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6,6'-Dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(N)cc1c2cc(N)ccc2OC |
| IUPAC-namn | 3-(5-amino-2-methoxyphenyl)-4-methoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.29 |
| Formel vikt | 244.1212 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?