missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3'-Bipyridine-6,6'-dicarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Bipyridine-6,6'-dicarbonitrile |
| CAS | 1133116-47-8 |
| Molekylformel | C12H6N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6N4/c13-5-11-3-1-9(7-15-11)10-2-4-12(6-14)16-8-10/h1-4,7-8H |
| LEDER | C1=CC(=NC=C1C2=CN=C(C=C2)C#N)C#N |
| IUPAC-namn | 5-(6-cyanopyridin-3-yl)pyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.2 |
| Formel vikt | 206.0592 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?