Läs mer
3,3-Bis(2-hydroxyethyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Bis(2-hydroxyethyl)urea |
| CAS | 23270-55-5 |
| Molekylformel | C5H12N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,N-Bis-(2-Hydroxyethyl)urea, NSC 159060, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)urea, 1,1-Bis(2-hydroxyethyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O3/c6-5(10)7(1-3-8)2-4-9/h8-9H,1-4H2,(H2,6,10) |
| LEDER | NC(=O)N(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | 1,1-bis(2-hydroxyethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vikt | 148.0848 |