Läs mer
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, BLD Pharm™
Produktkod. 30965772
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30965772 25 g 25g
30963311 500 g 500g
30949751 5 g 5g
30951140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30965772 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14745925g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Visual transition interval 6.8 to 8.2, yellow to red
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt
CAS 34487-61-1
Molekylformel C19H13NaO5S
MDL-nummer MFCD00066901
Kvantitet 25 g
LEDER [O-]C1=CC=C(C2(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=CC=C4S(O2)(=O)=O)C=C1.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 376.36