missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,3'-bis(Trifluoromethyl)benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-bis(Trifluoromethyl)benzophenone |
| CAS | 1868-00-4 |
| Molekylformel | C15 H8 F6 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-5-1-3-9(7-11)13(22)10-4-2-6-12(8-10)15(19,20)21/h1-8H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.214 |
| Formel vikt | 318.048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?