Läs mer
3,3'-Bisdemethylpinoresinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Bisdemethylpinoresinol |
| CAS | 340167-81-9 |
| Molekylformel | C18H18O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,4'-[(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis-1,2-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O6/c19-13-3-1-9(5-15(13)21)17-11-7-24-18(12(11)8-23-17)10-2-4-14(20)16(22)6-10/h1-6,11-12,17-22H,7-8H2/t11-,12-,17+,18+/m0/s1 |
| LEDER | OC=O.OP(=O)(O)OC[C@@H]1C(O)C(F)(F)[C@@H](O1)N2C(=O)N=C(N)C=C2 |
| IUPAC-namn | 4-[(3S,3aR,6S,6aR)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-6-yl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.33 |
| Formel vikt | 330.1103 |