Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas 1-vägs vakuumavstängningskranar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 1-vägs vakuumstoppkran |
| Pluggborrning | 2,5 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12540-1 |
| Inkluderar | Raka sidoarmar och ihålig glasplugg |