Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas 1-vägs vakuumavstängningskranar
Pluggborrning:
2.5 mm
4 mm
Inkluderar:
Raka sidoarmar och ihålig glasplugg
Rättvinklad sidoarm och ihålig glasplugg
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 1-vägs vakuumstoppkran |
| Pluggborrning | 2.5 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12545 |
| Inkluderar | Rättvinklad sidoarm och ihålig glasplugg |