Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglas 3-vägskranar
Pluggborrning:
2,5 mm
4 mm
Inkluderar:
Massivt glasplugg och gängfäste
PTFE-plugg och gängfäste
Solid glasplugg och skruvgänga Gummihållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 3-vägskran |
| Pluggborrning | 2,5 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Massivt glasplugg och gängfäste |