Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglassedimentationskon
Produktkod. 10441093
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10441093 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10441093 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05670001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1548.12 SEK / Paket med 1
    Save 121.88 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Sedimentationskon
Certifikat och efterlevnad DIN 12672
Kvantitet 1 förpackning