Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Avstängningskranar av borosilikatglas
Produktkod. 10160581
Click to view available options
Pluggborrning:
2,5 mm
4 mm
Beskrivning:
Pluggstorlek: NS 12,5
Pluggstorlek: NS 14,5
Pluggstorlek: NS 18,8
Inkluderar:
PTFE-plugg och gängfäste
Solid glasplugg
Solid glasplugg, kapillära sidoarmar
Unit Size:
Paket med 10
Varje
Product Code. 10160581
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 02101202
Only null left
Specifications
Typ Kran
Pluggborrning 2,5 mm
Beskrivning Pluggstorlek: NS 12,5
Material Borsilikatglas
Inkluderar Solid glasplugg