Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Avstängningskranar av borosilikatglas
Pluggborrning:
2,5 mm
4 mm
Beskrivning:
Pluggstorlek: NS 12,5
Pluggstorlek: NS 14,5
Pluggstorlek: NS 18,8
Inkluderar:
PTFE-plugg och gängfäste
Solid glasplugg
Solid glasplugg, kapillära sidoarmar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kran |
| Pluggborrning | 2,5 mm |
| Beskrivning | Pluggstorlek: NS 14,5 |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12541-1 |
| Inkluderar | Solid glasplugg, kapillära sidoarmar |