Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Avstängningskranar av borosilikatglas
Produktkod. p-8005950
Pluggborrning:
2,5 mm
4 mm
Beskrivning:
Pluggstorlek: NS 12,5
Pluggstorlek: NS 14,5
Pluggstorlek: NS 18,8
Inkluderar:
PTFE-plugg och gängfäste
Solid glasplugg
Solid glasplugg, kapillära sidoarmar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10499162
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 02161202
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Kran
Pluggborrning 2,5 mm
Beskrivning Pluggstorlek: NS 12,5
Material Borsilikatglas
Inkluderar PTFE-plugg och gängfäste