Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilikatglasflik
Produktkod. 10352941
Change view
Pluggborrning:
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
10352941 6 mm Varje
1 options
Produktkod. 10352941 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 02802906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00 SEK
    744.20 SEK / Paket med 1
    Save 130.80 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Typ Flik
Pluggborrning 6 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Massivt glasplugg och gängfäste