Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Produktkod. 11852373
Diameter (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11852373
Brand: DWK Life Sciences A610010001021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd rundbottnade 3.3 borosilikatglasprovrör för laboratoriebehov när värmebeständigheten är kritisk. Dessa engångsprovrör är tjockväggiga och autoklaverbara.
  • Disponibel
  • Borsilikatglas
  • Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 100 mm
Förpackning 100 förpackning
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttyp Provrör