Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Produktkod. 11337544
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackning:
1 Varje
100 förpackning
50 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11337544
Brand: DWK Life Sciences A618018001211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd rundbottnade 3.3 borosilikatglasprovrör för laboratoriebehov när värmebeständigheten är kritisk. Dessa engångsprovrör är tjockväggiga och autoklaverbara.
  • Disponibel
  • Borsilikatglas
  • Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 180 mm
Förpackning 100 förpackning
Diameter (metrisk) 18 mm
Produkttyp Provrör