Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Product Code. 11822363
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackning:
1 Varje
100 förpackning
50 förpackning
missing translation for 'unitSize':
Paket med 100
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackning missing translation for 'unitSize'
11822363 200 mm 25 mm 50 förpackning Paket med 50
11863380 100 mm 10 mm 1 Varje Paket med 100
11862373 130 mm 14 mm 100 förpackning Paket med 100
11882373 130 mm 16 mm 100 förpackning Paket med 100
11337544 180 mm 18 mm 100 förpackning Paket med 100
11802383 180 mm 20 mm 100 förpackning Paket med 100
11317544 150 mm 20 mm 100 förpackning Paket med 100
11812363 150 mm 25 mm 50 förpackning Paket med 50
10676423 200 mm 30 mm 50 förpackning Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 11822363 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' A620025001211
I lager
Använd rundbottnade 3.3 borosilikatglasprovrör för laboratoriebehov när värmebeständigheten är kritisk. Dessa engångsprovrör är tjockväggiga och autoklaverbara.
  • Disponibel
  • Borsilikatglas
  • Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 200 mm
Förpackning 50 förpackning
Diameter (metrisk) 25 mm
Produkttyp Provrör