Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackning:
1 Varje
100 förpackning
50 förpackning
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 50
Beschreibung
- Disponibel
- Borsilikatglas
- Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
- Autoklaveringsbar
Spezifikation
Spezifikation
| Designtyp | Rund botten |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Förpackning | 1 Varje |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Produkttyp | Provrör |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur