Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Förpackning:
1 Varje
100 förpackning
50 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Disponibel
- Borsilikatglas
- Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Rund botten |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Förpackning | 100 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Provrör |