Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Produktkod. 11872373
Change view
Diameter (metrisk):
14 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11872373 14 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11872373 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer A613014001021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 SEK
    247.39 SEK / Paket med 100
    Save 50.61 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använd rundbottnade 3.3 borosilikatglasprovrör för laboratoriebehov när värmebeständigheten är kritisk. Dessa engångsprovrör är tjockväggiga och autoklaverbara.
  • Disponibel
  • Borsilikatglas
  • Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Designtyp Rund botten
Längd (metrisk) 130 mm
Förpackning 100 förpackning
Diameter (metrisk) 14 mm
Produkttyp Provrör