Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Provrör av borosilikatglas
Beskrivning
- Disponibel
- Borsilikatglas
- Utmärkt motstånd mot temperaturförändringar
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Rund botten |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Förpackning | 100 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Provrör |