Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass A volymflaska med flänsad kant
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas.
- Pärlkant förhindrar glidning när den är upphängd i en klämma.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Batchnummer och individuellt certifikat ingår.
- Dakks kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042, DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran. |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Gräns för fel | ±0,06 ml |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Tolerans | ±0,06 ml |
| Klass | A |