Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Klass A volymflaska med flänsad kant
Produktkod. p-8009915 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gräns för fel:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11663199
Brand: BRAND™ 37045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Klass A volymflaska med flänsad kant förhindrar glidning när den är upphängd i en klämma. Batchnummer och individuellt certifikat ingår. DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av borosilikatglas.
  • Pärlkant förhindrar glidning när den är upphängd i en klämma.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Batchnummer och individuellt certifikat ingår.
  • Dakks kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042, DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Gräns för fel ±0,04 ml
nr per ärende 2 stycken
Tolerans ±0,04 ml
Mun stil Bred
Klass A