Läs mer
3-[3-(brommetyl)fenyl]-5-metyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10299372
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10299372 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10700374 1 g Amber Glass Bottle 1g
11326835 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10299372 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39108CB
Kemiska identifierare
CAS 253273-90-4
Molekylformel C10H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 253.099
InChI-nyckel CERZNQPNTHWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromomethylphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl bromide, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7060548
IUPAC-namn 3-[3-(brommetyl)fenyl]-5-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.1
Procent renhet 97%