Läs mer
3-[3-(brommetyl)fenyl]-5-metyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensglasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 253.1 |
| Procent renhet | 97% |