Läs mer
3-(3-bromfenyl)-1-metyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10062314
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10062314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10051984 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60610DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 425379-68-6
Molekylformel C10H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 237.10
MDL-nummer MFCD09065008
InChI-nyckel PNVHBUUFMMMKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329555
IUPAC-namn 3-(3-bromfenyl)-l-metylpyrazol
LEDER CN1C=CC(=N1)C1=CC(Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.1
Procent renhet 97%