Läs mer
3-(3-bromfenyl)-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10269672
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10269672 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10269672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31710DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS 149739-65-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7BrN2
MDL-nummer MFCD01940433
Kvantitet 1 g
Synonym 3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r
InChI-nyckel NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
IUPAC-namn 5-(3-bromfenyl)-lH-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 223.07
PubChem CID 2735613
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%