Läs mer
3-(3-bromfenyl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763327
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10763327 5 g 5g
11300617 250 mg 250mg
10708655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10763327 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39110DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 160377-57-1
Molekylformel C9H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 239.072
MDL-nummer MFCD08087563
InChI-nyckel GTYLSVIVKRJHIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl, acmc-1c5gb, chembrdg-bb 9035421, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-3-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole saltdata: free
PubChem CID 8895139
IUPAC-namn 3-(3-bromfenyl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%