missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(3-Bromophenyl)propionic acid, 97%

Produktkod. p-7047223
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384905 1 g 1g
11394905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11384905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18080.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 42287-90-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol

Det används vid syntes och karakterisering av monoisomera 1,8,15,22-substituerade (A3B och A2B2) ftalocyaniner och ftalocyanin-fullerendyader.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar Det används vid syntes och karakterisering av monoisomera 1
,8,15,22-substituerade (A3B och A2B2) ftalocyaniner och ftalocyanin-fullerendyader.

Löslighet
Olösligt i vatten.

Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 42287-90-1
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD01310792
InChI-nyckel DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-3-bromophenyl propionic acid, 3-3-bromo-phenyl-propionic acid, 3-bromophenylpropanoic acid, acmc-209jor, m-bromohydrocinnamic acid, 3-bromohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid,3-bromo, 3-3-bromophenyl propionicacid, 3-m-bromophenyl propionic acid
PubChem CID 2063862
IUPAC-namn 3-(3-bromfenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Smältpunkt 63°C to 65°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2362753
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.