Läs mer
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanamine |
| CAS | 1450752-97-2 |
| Molekylformel | C7H11N3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-2-3-4-7(5-6-8)9-10-7/h1H,3-6,8H2 |
| LEDER | C#CCCC1(CCN)N=N1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-but-3-ynyldiazirin-3-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0953 |