Läs mer
3,3'-karbonylbis(7-dietylaminokumarin), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10460641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10460641 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10460641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404050050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63226-13-1 | C27H28N2O5 | 460.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3′-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin)
Namnnotering 99%
CAS 63226-13-1
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 214,0 °C
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C27H28N2O5
MDL-nummer MFCD00050047
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3'-carbonylbis 7-diethylaminocoumarin, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromene-3-carbonyl chromen-2-one, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromen-3-yl carbonyl chromen-2-one, 3,3'-carbonyl-bis-7-diethylaminocoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxo-2h-chromen-3-yl carbonyl-2h-ch romen-2-one
InChI-nyckel SANIRTQDABNCHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)C3=CC4=C(C=C(C=C4)N(CC)CC)OC3=O
IUPAC-namn 7-(dietylamino)-3-[7-(dietylamino)-2-oxokromen-3-karbonyl]kromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 460.52
PubChem CID 113160
Formel vikt 460.52
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.