Läs mer
3-(3-klor-4-fluorfenyl)propionsyra, 96 %
Produktkod. 15436437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436437 5 g 5g
15426437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33592.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 881190-93-8 | C9H8ClFO2 | 202,609 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 881190-93-8
Molekylformel C9H8ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 202.609
MDL-nummer MFCD04116056
InChI-nyckel XJSXYOSRQKEOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propionic acid, 3-chloro-4-fluorobenzenepropanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoicacid, benzenepropanoicacid, 3-chloro-4-fluoro, 3-3-chloro-4-fluoro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3503171
IUPAC-namn 3-(3-klor-4-fluorfenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 56 °C till 59 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 202.61
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.