Läs mer
3-[3-(klormetyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropylaminhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541012
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10403034 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002134 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403034 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59474CB
Kemiska identifierare
CAS 926921-62-2
Molekylformel C12H19Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 264.19
MDL-nummer MFCD09702394
InChI-nyckel MCRYCZSEVCPYAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-3-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-3-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229607
LEDER Cl.CN(C)CCCOC1=CC=CC(CCl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3-[3-(klormetyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropan-1-amin;hydroklorid
Formel vikt 264.19
Procent renhet 95%