Läs mer
3-[3-(klormetyl)fenyl]-1-metyl-lH-pyrazol, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10225674
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225674 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10327694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60624CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 912569-61-0
Molekylformel C11H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 206.673
MDL-nummer MFCD09702402
InChI-nyckel XEIKNZPKJWESHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229632
IUPAC-namn 3-[3-(klormetyl)fenyl]-1-metylpyrazol
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.67
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk