Läs mer
3-(3-klorofenyl)-1,1-dimetylurea, TRC
Produktkod. 30133962
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133962 500 mg
30135840 1 g
30010025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC609785500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-34-8
Molekylformel C9H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 198.65
Synonym 3-(m-chlorophenyl)-1,1-dimethyl-Urea, N'-(3-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 1-m-Chlorophenyl-3,3-dimethylurea, C 2034 N,N-Dimethyl-N'-3-chlorophenylurea, N-(3-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
IUPAC-namn 3-(3-klorofenyl)-1,1-dimetylurea
LEDER O=C(N(C)C)NC1=CC(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Formel vikt 198.056